Merck
650870
Sigma-Aldrich
二叔丁基四氢联二萘磷
别名:
(3S,3′S,4S,4′S,11bS,11′bS)-(+)-4,4′-二-叔丁基-4,4′,5,5′-四氢-3,3′-二-3H-二萘并[2,1-c:1′,2′-e]磷杂庚英
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H48P2
分子量:
734.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)[C@H]1[C@H]6P(Cc7ccc8ccccc8c7-c9c6ccc%10ccccc9%10)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H48P2/c1-51(2,3)53-31-37-25-23-33-15-7-11-19-39(33)45(37)47-41-21-13-9-17-35(41)27-29-43(47)49(53)50-44-30-28-36-18-10-14-22-42(36)48(44)46-38(32-54(50)52(4,5)6)26-24-34-16-8-12-20-40(34)46/h7-30,49-50H,31-32H2,1-6H3/t49-,50-,53?,54?/m0/s1
InChI key
YXMFQIWDFKIXGQ-KUSQLHRJSA-N
应用
用于 Z-β-芳基(β-酰氨基)丙烯酸酯的不对称氢化反应中具有优异的对映选择性和反应性。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A bisphosphepine ligand with stereogenic phosphorus centers for the practical synthesis of beta-aryl-beta-amino acids by asymmetric hydrogenation.
Wenjun Tang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(30), 3509-3511 (2003-08-06)