Merck
650803
Sigma-Aldrich
4-(6-甲酰基吡啶-2-基)苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8N2O
分子量:
208.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
159-163 °C (lit.)
官能团
aldehyde
nitrile
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H8N2O/c14-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)15-13/h1-7,9H
InChI key
PPAQGUBYGPCPLW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)