About This Item
线性分子式:
CH3CH(CH3)C≡CCH3
CAS号:
分子量:
82.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
沸点
71-73 °C (lit.)
密度
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
InChI key
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N