About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClS
CAS号:
分子量:
132.61
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.5400 (lit.)
沸点
147-149 °C (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
InChI key
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
114.8 °F - closed cup
闪点(°C)
46 °C - closed cup