About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Cl2O2S
CAS号:
分子量:
197.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
147-151 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2O2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
InChI key
FBUUZRITKBLZJX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3