Merck
647411
Sigma-Aldrich
2.6-二氯-4-硝基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Cl2N2O2
CAS号:
分子量:
192.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
94-98 °C
官能团
chloro
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-5(7)8-4/h1-2H
InChI key
BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)