Merck
647063
Sigma-Aldrich
聚((4,4′-羰基双(1,2-苯二甲酸))-alt-(4,4′-亚甲基二苯胺)
~18 wt. % in solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C30H20N2O7)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
suspension
成份
ethylbenzene, 4 wt. %
1-methyl-2-pyrrolidinone, 62 wt. %
xylene, 15 wt. %
濃度
~18 wt. % in solution
密度
1.053 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
應用
热反应性芳烃树脂溶液,可热固化成交联聚酰亚胺。
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.1 - 100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
26.7 - 37.8 °C - closed cup