Merck
646415
Sigma-Aldrich
3-碘苯基乙腈
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H4CH2CN
分子量:
243.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES 字串
Ic1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI 密鑰
LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)