About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12BrNO
CAS号:
分子量:
242.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
mp
114-118 °C (lit.)
官能团
bromo
ether
SMILES字符串
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChI key
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3