化驗
97%
形狀
solid
mp
110-114 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
Nc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
InChI 密鑰
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves