Merck
644684
Sigma-Aldrich
5-甲基异噁唑-3-甲醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO2
CAS号:
分子量:
111.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
30-34 °C (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-2-5(3-7)6-8-4/h2-3H,1H3
InChI key
OCOCVXUEFWNRJU-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F - closed cup
闪点(°C)
56 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)