Merck
644579
Sigma-Aldrich
3-(2,4-二氟苯基)丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8F2O2
分子量:
186.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
XAPRKUUFZCSOTE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)