Merck
644269
Sigma-Aldrich
1-(3,4-二氯苄基)哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14Cl2N2
CAS号:
分子量:
245.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
124-128 °C/0.02 mmHg (lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1Cl
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI 密鑰
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)