Merck
644242
Sigma-Aldrich
N,N-二-Boc-2-碘苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22INO4
分子量:
419.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
109-113 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1I
InChI
1S/C16H22INO4/c1-15(2,3)21-13(19)18(14(20)22-16(4,5)6)12-10-8-7-9-11(12)17/h7-10H,1-6H3
InChI 密鑰
OLSDDNDJGXNWIZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)