Merck
644161
Sigma-Aldrich
溴亚甲基环己烷
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11Br
CAS号:
分子量:
175.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
折射率
n20/D 1.5172 (lit.)
沸点
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChI key
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
129.9 °F - closed cup
闪点(°C)
54.4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1