About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N3
CAS号:
分子量:
163.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
85% (sum of isomers)
折射率
n20/D 1.5070 (lit.)
沸点
245-246 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
InChI key
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup