Merck
643610
Sigma-Aldrich
二(1-苯并三唑基)甲硫酮
97%
别名:
1,1′-(Thiocarbonyl)bis-1H-benzotriazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8N6S
CAS号:
分子量:
280.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
170-174 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C(n1nnc2ccccc12)n3nnc4ccccc34
InChI
1S/C13H8N6S/c20-13(18-11-7-3-1-5-9(11)14-16-18)19-12-8-4-2-6-10(12)15-17-19/h1-8H
InChI 密鑰
ZRXHYHZENMJKMG-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant used as a thioacylating agent
Reactant involved in:
  • Multicomponent heterocyclization reactions
  • Synthesis of substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas
  • Guanylation of amines
其他說明
硫光气当量
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3