Merck
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟乙基甲磺酸酯
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO3CH2CF3
CAS号:
分子量:
178.13
Beilstein:
1863049
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.367
密度
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
InChI 密鑰
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
其他說明
2,2,2-三氟乙基化反应试剂,如形成醚的试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)