Merck
642894
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-5-甲基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(OCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
166.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
QEFQGRZFYWPDSU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)