Merck
641820
Sigma-Aldrich
烯丙基(二乙氨基)二甲基硅烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21NSi
分子量:
171.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
折射率
n20/D 1.4380 (lit.)
沸点
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
密度
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
InChI key
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
15.1 °F
闪点(°C)
-9.4 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)