Merck
641413
Sigma-Aldrich
6-氯-2,4-二氟苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClF2N
CAS号:
分子量:
163.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
28-32 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
Nc1c(F)cc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI key
DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
180.0 °F - closed cup
闪点(°C)
82.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)