Merck
641081
Sigma-Aldrich
2-碘咪唑
97%
别名:
2-Iodo-1H-imidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H3IN2
CAS号:
分子量:
193.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
官能团
iodo
SMILES字符串
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)