Merck
641057
Sigma-Aldrich
3-氧代-1-哌嗪羧酸叔丁酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16N2O3
CAS号:
分子量:
200.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3