About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BFNO2
CAS号:
分子量:
140.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
官能团
fluoro
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
InChI key
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
应用
用于通过与碱性过氧化氢的羟基脱硼化反应,合成卤代羟基吡啶类化合物。
其他说明
含不定量的酸酐
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.