Merck
638420
Sigma-Aldrich
苯并呋喃-3-乙腈
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO
CAS号:
分子量:
157.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCc1coc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7H,5H2
InChI 密鑰
BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves