Merck
638285
Sigma-Aldrich
3-溴-4-吡啶甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrNO
CAS号:
分子量:
186.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
81-82 °C (lit.)
官能团
aldehyde
bromo
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChI key
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)