Merck
638269
Sigma-Aldrich
3,4-二苄氧基-反-β-硝基苯乙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H19NO4
CAS号:
分子量:
361.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
118-122 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H19NO4/c24-23(25)14-13-18-11-12-21(26-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)27-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-15H,16-17H2/b14-13+
InChI 密鑰
CHTJRVASYXOBSO-BUHFOSPRSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3