Merck
637629
Sigma-Aldrich
3,5-二甲氧基苯基氯化镁
1.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9ClMgO2
CAS号:
分子量:
196.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.022 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup