Merck
637068
Sigma-Aldrich
1,4-二碘-2,5-二辛基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H36I2
分子量:
554.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
SMILES 字串
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3