Merck
636711
Sigma-Aldrich
1,4-双(2-乙基己基)-2,5-二碘苯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H36I2
分子量:
554.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5564 (lit.)
密度
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
InChI 密鑰
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup