化驗
97%
形狀
solid
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cnc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)6(9)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
KHBRMXVUQOVORD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3