Merck
636193
Sigma-Aldrich
氰乙基肼
97%
别名:
3-肼基丙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2CH2NHNH2
CAS号:
分子量:
85.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4776
bp
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
InChI 密鑰
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.0 °F
閃點(°C)
108.9 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)