Merck
634727
Sigma-Aldrich
2-酮丁酸-4-13C,4,4-d2 钠盐 水合物
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
α-酮丁酸钠-4-13C,4,4-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD2HCH2COCO2Na · xH2O
分子量:
127.08 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
O.[Na+].[2H][13CH]([2H])CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D2;;
InChI key
PVLJVKQSCAHPPR-HZTJCJGNSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.