Merck
634573
Sigma-Aldrich
ETT 激活剂
0.25 M in acetonitrile
别名:
5-乙硫基四氮唑 溶液, 5-(乙硫基)-1 H-四唑, 5-(乙硫基)四唑溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
产品线
Proligo Reagents
浓度
0.25 M in acetonitrile
杂质
<0.002% water
沸点
81-82 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
6 °C - closed cup - Solvent
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)