Merck
634514
Sigma-Aldrich
4′-溴苯乙酮-环-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H7BrO
分子量:
205.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
mp
49-51 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
InChI key
WYECURVXVYPVAT-CLQMYPOBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)