推荐产品
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
質量偏移
M+12
SMILES 字串
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI 密鑰
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup