主要文件
634506
Mercsorb® 汞泄漏处置套装
For one-time use only
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131905
NACRES:
NB.35
一般描述
试剂盒专用于清除汞泄漏的所有阶段。不含任何降低汞毒性或降低危害的化学品。仅限一次性使用。
内容物:
  • 汞齐化粉末
  • 指示剂粉末
  • 蒸汽抑制器,摇瓶
  • 吸气瓶
  • 废物收集瓶
  • 搅拌缸,带小铲
  • 化学海绵
  • 丁腈手套
  • 废物袋和扎带
  • Wisk on pan
法律信息
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)