Merck
634301
Sigma-Aldrich
氧化铝合铜
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
别名:
铝酸铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuAl2O4
CAS号:
分子量:
181.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
98.5% trace metals basis
形狀
nanopowder
粒徑
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
SMILES 字串
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)