Merck
633356
Sigma-Aldrich
(6-甲氧基萘-2-基乙炔基)三甲基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18OSi
分子量:
254.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
99-103 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H18OSi/c1-17-16-8-7-14-11-13(5-6-15(14)12-16)9-10-18(2,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI key
CIRBLQJTKYVIDP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)