Merck
632902
Sigma-Aldrich
1-二甲氨基-2-硝基乙烯
97%
别名:
N,N-二甲基-2-硝基亚乙基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N2O2
CAS号:
分子量:
116.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
103-107 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)\C=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
應用
1-(Dimethylamino)-2-nitroethylene undergoes addition-elimination reaction with indoles to form the corresponding 3-(2-nitrovinyl)indoles.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
"Synthesis of 2-and 3-Indolylpyrroles via 1, 3-Dipolar Cycloadditions of Munchnones and Nitroalkenes"
Lopchuk.MJ and Gribble.WG
Heterocycles, 82(02), 1617-1617 (2011)