化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-182 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
InChI 密鑰
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N