Merck
631671
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-八氢-1,1′-联-2-萘酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H10OH)2
CAS号:
分子量:
294.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
138-142 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc2CCCCc2c1-c3c(O)ccc4CCCCc34
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
InChI key
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)