Merck
631515
Sigma-Aldrich
3′-碘-4′-甲氧基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3ICOCH3
CAS号:
分子量:
276.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
101-105 °C (lit.)
官能基
iodo
ketone
SMILES 字串
COc1ccc(cc1I)C(C)=O
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
YDTWTLOLPFLZHX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)