Merck
631094
Sigma-Aldrich
N-甲基-2-氟苄胺
97%
别名:
(2-Fluorobenzyl)methylamine, N-(2-Fluorobenzyl)-N-methylamine, N-Methyl-2-fluorobenzylamine, N-Methyl-o-fluorobenzylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2NHCH3
CAS号:
分子量:
139.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5010 (lit.)
沸点
73 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CNCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.4 °F - closed cup
闪点(°C)
68 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)