Merck
62633
Sigma-Aldrich
(+)-长叶环烯
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1S,2S)-1,2,6,6-四甲基四环[8.1.0.02.8.07.11]十一烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2039581
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +32.5±1°, neat
折射率
n20/D 1.493
bp
252-254 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
InChI 密鑰
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
一般說明
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)