化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −50.5±1°, neat
折射率
n20/D 1.493
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves