Merck
617199
Sigma-Aldrich
苯甲酸钠-3,4,5-d3
98 atom % D
别名:
苯甲酸-3,4,5-d3 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D3H2NaO2
分子量:
147.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
InChI 密鑰
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)