Merck
617091
Sigma-Aldrich
二乙胺-N-d1
98 atom % D
别名:
N-Deuterodiethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2ND
CAS号:
分子量:
74.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
沸点
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.717 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-DYCDLGHISA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-9.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-23 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)