Merck
615781
Sigma-Aldrich
2,5-二甲氧基四氢呋喃-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D6H6O3
分子量:
138.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
沸点
145-147 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
InChI key
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)