Merck
615552
Sigma-Aldrich
溴化胆碱-1,1,2,2-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCD2CD2N(CH3)3Br
分子量:
188.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
存貨情形
not available in Japan
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[Br-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChI 密鑰
JJCWKVUUIFLXNZ-HGFPCDIYSA-M
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)